Dióxido de cobalto y litio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium cobalt(III) oxide
14049.18
14049.30
14049.A1
14049.18EA
89
EUR
14049.18
14049.30
14049.A1
Dióxido de cobalto y litio ≥97%
Dióxido de cobalto y litio
Purity: 97%
CAS No.: 12190-79-3
Molecular Formula: LiCoO2
Formula Weight: 97.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049786
Formula:
CoLiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049786 Núm. CAS: 12190-79-3 EINECS: 235-362-0 |