Dióxido de cobalto y litio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium cobalt(III) oxide
42090.14
42090.22
42090.14EA
164
EUR
42090.14
42090.22
Dióxido de cobalto y litio ≥99.5% (metals basis)
Dióxido de cobalto y litio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12190-79-3
Molecular Formula: LiCoO2
Formula Weight: 97.88
Physical Form: 5 Micron APS Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049786
Formula:
CoLiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049786 Núm. CAS: 12190-79-3 EINECS: 235-362-0 |