1-Naftonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14498.06
L14498.14
L14498.06EA
36.1
EUR
L14498.06
L14498.14
1-Naftonitrilo 95%
1-Naftonitrilo
Purity: 95%
CAS No.: 86-53-3
Molecular Formula: C11H7N
Formula Weight: 153.18
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 299°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00003866
Formula:
C₁₁H₇N Pto. Ebullición: 299 °C Pto. de fusión: 33…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003866 Núm. CAS: 86-53-3 EINECS: 201-679-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |