2-Naftonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03704.06
L03704.14
L03704.06EA
49.8
EUR
L03704.06
L03704.14
2-Naftonitrilo ≥97%
2-Naftonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 613-46-7
Molecular Formula: C11H7N
Formula Weight: 153.18
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 156-158°/12mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016807
Formula:
C₁₁H₇N Pto. Ebullición: 156…158 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016807 Núm. CAS: 613-46-7 EINECS: 210-344-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |