Naftaleno-1,4-dicarbonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20248.06
L20248.14
L20248.06EA
107
EUR
L20248.06
L20248.14
Naftaleno-1,4-dicarbonitrilo 98+%
Naftaleno-1,4-dicarbonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 3029-30-9
Molecular Formula: C12H6N2
Formula Weight: 178.19
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 1870226
MDL No.: MFCD03093626
Formula:
C₁₂H₆N₂ MW: 178,19 g/mol Pto. de fusión: 208…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093626 Núm. CAS: 3029-30-9 EINECS: 221-197-1 |