4-Fluoro-1-naftonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25335.14
B25335.06
B25335.03
B25335.14EA
367
EUR
B25335.14
B25335.06
B25335.03
4-Fluoro-1-naftonitrilo ≥97%
4-Fluoro-1-naftonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 13916-99-9
Molecular Formula: C11H6FN
Formula Weight: 171.18
Melting Point: 89-91°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236656
Formula:
C₁₁H₆FN Pto. de fusión: 89…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236656 Núm. CAS: 13916-99-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |