(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 70.7 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C
Pto. de fusión: 34…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039884
Núm. CAS: 33674-96-3