Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, Methyl 4-(hydroxymethyl)picolinate
H32731.03
H32731.06
H32731.03EA
176
EUR
H32731.03
H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95%
CAS No.: 317335-15-2
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD09834350
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol Pto. de fusión: 74…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09834350 Núm. CAS: 317335-15-2 |