4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32921.03
H32921.06
H32921.14
H32921.03EA
48.5
EUR
H32921.03
H32921.06
H32921.14
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 923169-37-3
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.15
Melting Point: 178-185° dec.
MDL No.: MFCD08447083
Formula:
C₇H₇NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08447083 Núm. CAS: 923169-37-3 |