N-Etilpiridina-4-metilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
L13714.14
L13714.06
L13714.14EA
104
EUR
L13714.14
L13714.06
N-Etilpiridina-4-metilamina 96%
N-Etilpiridina-4-metilamina
Purity: 96%
CAS No.: 33403-97-3
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5175
Boiling Point: 103-105°/8mm
Beilstein Reference: 471685
MDL No.: MFCD00023632
Formula:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,20 g/mol Pto. Ebullición: 103…105 °C (8 mmHg) Densidad: 0,98 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023632 Núm. CAS: 33403-97-3 EINECS: 251-506-5 |