Piridina-2,6-diildimetanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
167550050 167550250 167551000
ACRO167550050EA 94.5 EUR
ACRO167550050 ACRO167550250 ACRO167551000
Piridina-2,6-diildimetanol 98%
Piridina-2,6-diildimetanol
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006351
Núm. CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %