Piridina-2,6-diildimetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06
L02527.14
L02527.06EA
81.9
EUR
L02527.06
L02527.14
Piridina-2,6-diildimetanol ≥98%
Piridina-2,6-diildimetanol
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol Pto. Ebullición: 185 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006351 Núm. CAS: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |