3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24624.03
B24624.06
B24624.14
B24624.03EA
33.2
EUR
B24624.03
B24624.06
B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3133-78-6
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 241-244°
MDL No.: MFCD01830305
Formula:
C₁₀H₈O₂S MW: 192,24 g/mol Pto. de fusión: 241…244 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01830305 Núm. CAS: 3133-78-6 |