4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
229830250
229831000
229835000
ACRO229830250EA
85.7
EUR
ACRO229830250
ACRO229831000
ACRO229835000
4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Formula:
C₁₉H₁₄O₃ MW: 290.32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001624 Núm. CAS: 603-45-2 EINECS: 210-041-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (110°C, 1 h) |
UV Lambda max | 480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl) |
Visual transition interval | from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink) |