4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
B21737.14
B21737.22
B21737.14EA
65.5
EUR
B21737.14
B21737.22
4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
4-[Bis(p-hidroxifenil)metileno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
CAS No.: 603-45-2
Molecular Formula: C19H14O3
Formula Weight: 290.32
Beilstein Reference: 2055205
Merck Reference: 14,881
MDL No.: MFCD00001624
Formula:
C₁₉H₁₄O₃ MW: 290,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001624 Núm. CAS: 603-45-2 EINECS: 210-041-8 Índice Merck: 14,881 |