4-(Dimetilamino)cinamaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
115790050 115790250
ACRO115790050EA 112 EUR
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimetilamino)cinamaldehído 98%
4-(Dimetilamino)cinamaldehído
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007002
Núm. CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone