4-(Dimetilamino)cinamaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 84.8 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimetilamino)cinamaldehído ≥98%
4-(Dimetilamino)cinamaldehído
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Formula: C₁₁H₁₃NO
Pto. de fusión: 137…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007002
Núm. CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0