4-(Dimetilamino)cinamaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
8.22034.0010EA 116 EUR
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
4-(Dimetilamino)cinamaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetilamino)cinamaldehído
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007002
Núm. CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 135 - 138 °C
Molar Mass 175.22 g/mol