4-Nitrocinamaldehido predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde
A11467.06
A11467.14
A11467.18
A11467.06EA
91.6
EUR
A11467.06
A11467.14
A11467.18
4-Nitrocinamaldehido predominantly trans 98%
4-Nitrocinamaldehido
Purity: 98%
CAS No.: 1734-79-8
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Odour: Characteristic
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 1565424
MDL No.: MFCD00007379
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007379 Núm. CAS: 1734-79-8 EINECS: 217-076-8 |