3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina cis- and trans-mixture 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
352942500 352940010
ACRO352942500EA 94.5 EUR
ACRO352942500 ACRO352940010
3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina cis- and trans-mixture 99+%
3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina
Formula: C₁₀H₂₂N₂
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 10 °C
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019397
Núm. CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA