Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium (2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl hydrogenphosphate dihydrate
A14545.09
A14545.18
A14545.09EA
41.1
EUR
A14545.09
A14545.18
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
CAS No.: 6184-17-4
Molecular Formula: C17H20N4NaO9P.2H2O
Formula Weight: 514.36 (478.34anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O MW: 514.36 g/mol (478.34 anhy) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150993 Núm. CAS: 6184-17-4 EINECS: 204-988-6 |