Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
277220250 277225000
ACRO277220250EA 34.4 EUR
ACRO277220250 ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Formula: C₄H₈BF₃O₄
Pto. Ebullición: 140…148 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 1,345 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036359
Núm. CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage)
Assay 33 to 37 % (BF3)
Free acid (CH3COOH) 63 to 67 %