Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11471.AU A11471.AK
A11471.AUEA 201 EUR
A11471.AU A11471.AK
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Purity: 96% CAS No.: 373-61-5 Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H Formula Weight: 187.91 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Pungent pH: 1 Melting Point: -47° Boiling Point: 143-146° Beilstein Reference: 3686177 UN No.: 1742 MDL No.: MFCD00036359
Formula: C₄H₈BF₃O₄
Pto. Ebullición: 143…146 °C
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 1,353
Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036359
Núm. CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II