2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% in ethyl acetate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L11911.09
L11911.18
L11911.09EA
53.5
EUR
L11911.09
L11911.18
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% in ethyl acetate
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 77°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00006583
Formula:
C₉H₂₁O₆P₃ Pto. Ebullición: 77 °C Densidad: 1,080 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006583 Núm. CAS: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2924 ADR: 3,II |