2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% in ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
8.43942.0100EA 175 EUR
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% in ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
Formula: C₉H₂₁O₆P₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006583
Núm. CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C ethyl acetate
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)