2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% (w/w) in DMF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
374660250 374661000
ACRO374660250EA 103 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% (w/w) in DMF
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
Formula: C₉H₂₁O₆P₃
Pto. Ebullición: 153 °C
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006583
Núm. CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids