2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% in DMF
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L19271.09
L19271.18
L19271.09EA
36.5
EUR
L19271.09
L19271.18
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% in DMF
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4505
Boiling Point: 153°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006583
Formula:
C₉H₂₁O₆P₃ Pto. Ebullición: 153 °C Densidad: 1,090 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006583 Núm. CAS: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 3265 ADR: 8,II |