2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% in DMF, T3P® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
8.43944.0025EA 68.6 EUR
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 50% in DMF, T3P® para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
Formula: C₉H₂₁O₆P₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006583
Núm. CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)