Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
108450250 108451000
ACRO108450250EA 47.2 EUR
ACRO108450250 ACRO108451000
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 99%
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₆ClNO₃
Pto. de fusión: 190…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011904
Núm. CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Specific optical rotation -1° to +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %