Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16589.14
A16589.22
A16589.14EA
32.6
EUR
A16589.14
A16589.22
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98%
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 461-05-2
Molecular Formula: C7H15NO3.HCl
Formula Weight: 197.66
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 4163212
Merck Reference: 14,1849
MDL No.: MFCD00011904
Formula:
C₇H₁₆ClNO₃ Pto. de fusión: 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011904 Núm. CAS: 461-05-2 EINECS: 207-309-1 Índice Merck: 14,1849 |