Cloruro de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
230280050 230280250 230281000
ACRO230280050EA 51.7 EUR
ACRO230280050 ACRO230280250 ACRO230281000
Cloruro de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 98%
Cloruro de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₆ClNO₃
Pto. de fusión: 142 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066100
Núm. CAS: 6645-46-1
EINECS: 229-663-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -21° to -24° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)