Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
241040100 241040010 241040500
ACRO241040100EA 187 EUR
ACRO241040100 ACRO241040010 ACRO241040500
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 99+%
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₅NO₃
Pto. de fusión: 208…212 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038747
Núm. CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %