Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A17618.09
A17618.18
A17618.09EA
94.5
EUR
A17618.09
A17618.18
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥99%
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Purity: 99+%
CAS No.: 541-15-1
Molecular Formula: C7H15NO3
Formula Weight: 161.20
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4292315
Merck Reference: 14,1849
MDL No.: MFCD00038747
Formula:
C₇H₁₅NO₃ Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038747 Núm. CAS: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 Índice Merck: 14,1849 |