(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
CTH-(S)-Xylyl-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
acondicionado en Argón
44614.02
44614.77
44614.02EA
324
EUR
44614.02
44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 443347-10-2
Molecular Formula: C46H50N2O4P2
Formula Weight: 756.86
Physical Form: Powder, packaged under argon
Melting Point: 158-162°
MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formula:
C₄₆H₅₀N₂O₄P₂ MW: 756,85 g/mol Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974235 Núm. CAS: 443347-10-2 |