Indometacina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19910.14
A19910.06
A19910.22
A19910.14EA
190
EUR
A19910.14
A19910.06
A19910.22
Indometacina ≥98%
Indometacina
Purity: 98%
CAS No.: 53-86-1
Molecular Formula: C19H16ClNO4
Formula Weight: 357.8
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 497341
Merck Reference: 14,4968
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00057095
Formula:
C₁₉H₁₆ClNO₄ Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00057095 Núm. CAS: 53-86-1 EINECS: 200-186-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,4968 |