2-(Clorometil)quinolina clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109510050 109510250 109510010
ACRO109510050EA 72.9 EUR
ACRO109510050 ACRO109510250 ACRO109510010
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato 97%
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214.10 g/mol
Pto. de fusión: 183…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012734
Núm. CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)