2-(Clorometil)quinolina clorhidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14102.03
A14102.06
A14102.03EA
33
EUR
A14102.03
A14102.06
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato ≥97%
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
Purity: 97%
CAS No.: 3747-74-8
Molecular Formula: C10H8ClN.HCl
Formula Weight: 214.10
Melting Point: 184-190°
Beilstein Reference: 3565832
Formula:
C₁₀H₉Cl₂N MW: 214.10 g/mol Pto. de fusión: 184…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012734 Núm. CAS: 3747-74-8 EINECS: 223-145-3 |