10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122070250 122071000
ACRO122070250EA 43.7 EUR
ACRO122070250 ACRO122071000
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina 97%
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
Formula: C₁₄H₁₃N
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005070
Núm. CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %