10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19204.14
A19204.22
A19204.36
A19204.14EA
38.1
EUR
A19204.14
A19204.22
A19204.36
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina 97%
10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
Purity: 97%
CAS No.: 494-19-9
Molecular Formula: C14H13N
Formula Weight: 195.27
Odour: Odourless
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 152732
MDL No.: MFCD00005070
Formula:
C₁₄H₁₃N Pto. de fusión: 105…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005070 Núm. CAS: 494-19-9 EINECS: 207-787-1 |