Ácido nalidíxico 99.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
169900250 169900050 169901000
ACRO169900250EA 144 EUR
ACRO169900250 ACRO169900050 ACRO169901000
Ácido nalidíxico 99.5%
Nalidixic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Pto. de fusión: 225…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006884
Núm. CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)