Ácido nalidíxico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25096.06 B25096.22
B25096.06EA 37.6 EUR
B25096.06 B25096.22
Ácido nalidíxico ≥99%
Nalidixic acid
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Pto. de fusión: 228…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006884
Núm. CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Índice Merck: 14,6359