Ácido nalidíxico ≥98%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0677-250GEA 362 EUR
0677-250G
Ácido nalidíxico ≥98%, grado alta pureza
Nalidixic acid
A bactericidal agent that inhibits DNA gyrase activity. Recommended working concentration: 15 μg/ml.
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Pto. de fusión: 227°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006884
Núm. CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals (as Pb) < = 0.002 %
Loss on Drying <= 0.5 %
Melting Point 225 °C - 231 °C
Purity >= 98 %
Residue on Ignition <= 0.2 %