(2-Aminoetoxi)(difenil)borano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 102 EUR
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano 98%
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Formula: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225,1 g/mol
Pto. de fusión: 190…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014823
Núm. CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %