(2-Aminoetoxi)(difenil)borano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
A16606.06 A16606.14
A16606.06EA 96.2 EUR
A16606.06 A16606.14
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano 98%
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Purity: 98% CAS No.: 524-95-8 Molecular Formula: C14H16BNO Formula Weight: 225.10 Melting Point: 187-190° Beilstein Reference: 2942273
Formula: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225,1 g/mol
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014823
Núm. CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5