(2-Aminoetoxi)(difenil)borano
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
64970-1 64970-5
CAYM64970-1EA 47.3 EUR
CAYM64970-1 CAYM64970-5
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano
Formula: C₁₄H₁₆BNO
Número MDL: MFCD00014823
Núm. CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5