(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41636.0005
8.41636.8500
8.41636.0005EA
58.2
EUR
8.41636.0005
8.41636.8500
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Formula:
C₁₄H₁₆BNO MW: 225,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014823 Núm. CAS: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |
Resultados test especificaciones
CAS | 524-95-8 |
Synonyms | Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester |
Hill Formula | C₁₄H₁₆BNO |
Molar Mass | 225.09 g/mol |
Melting Point | 189 - 194 °C |
Storage | Store below +15°C. |
Assay (HClO₄) | ≥ 98,0 %(m) |
Identity (IR) | conforms |