Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
228170010 228170050 228170250
ACRO228170010EA 47.4 EUR
ACRO228170010 ACRO228170050 ACRO228170250
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formula: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149414
Núm. CAS: 41468-25-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥98.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm