Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
A12323.03
A12323.06
A12323.14
A12323.03EA
35.8
EUR
A12323.03
A12323.06
A12323.14
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 41468-25-1
Molecular Formula: C8H10NO6P.H2O
Formula Weight: 265.17 (247.15anhy)
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 142°
MDL No.: MFCD00149414
Formula:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Pto. de fusión: 142 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00149414 Núm. CAS: 41468-25-1 EINECS: 200-208-3 Índice Merck: 14,7979 |