1-Cloroftalazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27143.09 H27143.03
H27143.09EA 408 EUR
H27143.09 H27143.03
1-Cloroftalazina ≥97%
1-Cloroftalazina
Purity: 97% CAS No.: 5784-45-2 Molecular Formula: C8H5N2Cl Formula Weight: 164.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 109-112° MDL No.: MFCD00024141
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,59 g/mol
Pto. de fusión: 109…112 °C
Número MDL: MFCD00024141
Núm. CAS: 5784-45-2