1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
H27515.06
H27515.03
H27515.06EA
323
EUR
H27515.06
H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Formula:
C₈H₅ClN₂O Pto. de fusión: 270…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102192 Núm. CAS: 2257-69-4 |